Learn More
4'-Isobutylacetophenone, 97%
Codice prodotto. 13498628 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13498628 250 g 250g
13439086 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13498628 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448822500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38861-78-8
Formula molecolare C12H16O
Molecular Weight (g/mol) 176.26
InChI Key KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
IUPAC Name 1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethanone
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Specifications
Materiale o nome chimico 4'-Isobutylacetophenone
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 107.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 54°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2C6H4COCH3
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.96
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Isobutylacetophenone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement