Learn More
4'-Isobutylacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4'-Isobutylacetophenone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 176.1201 |
| Percent Purity | >95% |