Learn More
4-Isobutyrylacetophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 30051272
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051272 25 mg 25mg
17994316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051272 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Isobutyrylacetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Nomi componenti o analita 4-Isobutyrylacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H14 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Isobutyrylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-acetylphenyl)-2-methylpropan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 190.24
Quantità 25 mg
Peso formulazione 190.0994 g/mol