Learn More
4-Isobutyrylacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30318864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318864 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318864 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA18740025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isobutyrylacetophenone
CAS 103931-20-0
Formula molecolare C12 H14 O2
Quantità 25 mg
Sinonimo 4-Isobutyrylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-acetylphenyl)-2-methylpropan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 190.24
Peso formulazione 190.0994