Learn More
4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10770904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10770904 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10289622 1 g Amber Glass Bottle 1g
10192924 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10770904 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC15506CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 799283-97-9
Formula molecolare C11H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 199.213
InChI Key IIFVDOYRTLEGHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-isocyanate, 1h-pyrazole,4-isocyanato-5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl benzene
PubChem CID 7164551
IUPAC Name 4-isocyanato-5-methyl-1-phenylpyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 97%