Learn More
4-Isopropoxybenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11465093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465093 25 g 25g
11445093 1 g 1g
11455093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465093 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12760.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18962-05-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18962-05-5
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.204
Numero MDL MFCD00052357
InChI Key WDANSDASCKBVKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropoxybenzaldehyde, 4-propan-2-yloxy benzaldehyde, 4-iso-propoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethoxy, 4-propan-2-yl-oxy benzaldehyde, 4-isopropoxy-1-formylbenzene, 4-methylethoxy benzaldehyde, pubchem9651, p-isopropoxybenzaldehyde, 4-isopropoxy-benzaldehyde
PubChem CID 250077
IUPAC Name 4-propan-2-yloxybenzaldehyde
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropoxybenzaldehyde
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (5 mmHg)
Indice di rifrazione 1.547
Quantità 25 g
Beilstein 742921
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 164.21
Percent Purity 97%