Learn More
(4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30394306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394306 1 g 1g
30402092 500 mg -
30391821 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30394306 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI9183231G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104033-62-7
Formula molecolare C9H14N2O . HCl
Molecular Weight (g/mol) 202.68
Sinonimo N-(2,5-Diethoxyphenyl)benzamide, 2',5'-Diethoxybenzanilide, NSC 163154
IUPAC Name (4-isopropoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
SMILES CC(C)OC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
Peso formulazione 202.09