Learn More
(4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (4-Isopropoxyphenyl)hydrazine Hydrochloride |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14N2O.ClH/c1-7(2)12-9-5-3-8(11-10)4-6-9;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H |
| Peso formulazione | 202.09 |