Learn More
4-Isopropoxyphenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30407645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407645 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI823420100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropoxyphenylboronic Acid
CAS 153624-46-5
Formula molecolare C9H13BO3
Quantità 100 g
Sinonimo [4-(1-Methylethoxy)phenyl]-boronic Acid, (4-Isopropyloxyphenyl)boronic Acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic Acid, 4-Isopropoxyphenylboronic Acid, [4-(1-Methylethoxy)phenyl]boronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC Name (4-propan-2-yloxyphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 180.01
Peso formulazione 180.0958