Learn More
4-Isopropoxyphenylboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Isopropoxyphenylboronic Acid |
| CAS | 153624-46-5 |
| Formula molecolare | C9H13BO3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | [4-(1-Methylethoxy)phenyl]-boronic Acid, (4-Isopropyloxyphenyl)boronic Acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic Acid, 4-Isopropoxyphenylboronic Acid, [4-(1-Methylethoxy)phenyl]boronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC Name | (4-propan-2-yloxyphenyl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.01 |
| Peso formulazione | 180.0958 |