Learn More
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10304732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10304732 10 g 10g
10215314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10304732 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01749EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4534-11-6
Formula molecolare C10H16ClN
Molecular Weight (g/mol) 185.70
Numero MDL MFCD00156562
InChI Key VPOAQDSAPBSOLW-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 3-methyl-4-isopropylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-m-toluidinium chloride, benzenamine, 3-methyl-4-1-methylethyl-, hydrochloride, acmc-20a42e, 3-methyl-4-propan-2-ylaniline hydrochloride, 4-isopropyl-3-methylbenzenamine hydrochloride, 3-methyl-4-methylethyl phenylamine, chloride, 3-methyl-4-propan-2-yl aniline hydrochloride, benzenamine, 3-?methyl-?4-? 1-?methylethyl ?-?, hy
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(C)C.Cl
IUPAC Name 3-methyl-4-propan-2-ylaniline;hydrochloride
PubChem CID 2796270
Peso formulazione 185.7
Percent Purity 95%