Learn More
4'-Isopropylacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30394334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394334 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8240651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Formula molecolare C11 H14 O
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-propan-2-ylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Peso formulazione 162.1045