Learn More
4-Isopropylaniline, 97%, Maybridge
Codice prodotto. 10634395
Cambia vista
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10634395 Amber Glass Bottle; 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10634395 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00317EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
CAS min. % 97.0
Densità 0.9890g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C9H13N
Formula lineare (CH3)2CHC6H4NH2
Numero MDL MFCD00007900
Quantità 10 g
Sinonimo 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
InChI Key LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
IUPAC Name 4-propan-2-ylaniline
Molecular Weight (g/mol) 135.21
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 97%