Learn More
4-Isopropylaniline, 99%
Codice prodotto. 10601915 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10601915 10 g Bottiglia in vetro 10g
10216090 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10601915 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174530100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-88-7 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-88-7
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00007900
InChI Key LRTFPLFDLJYEKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylaniline, cumidine, 4-aminocumene, p-isopropylaniline, p-cumidine, 4-propan-2-yl aniline, para-isopropylaniline, 4-amino-1-isopropylbenzene, cumene, p-amino, aniline, p-isopropyl
PubChem CID 7464
ChEBI CHEBI:43405
IUPAC Name 4-propan-2-ylaniline
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -63°C
Colore Brown to Brown-Red
Densità 0.9890g/mL
Punti di ebollizione 226°C to 228°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5420 to 1.544
Quantità 10 g
Beilstein 12, 1147
Indice di Merck 15, 2610
Gravità specifica 0.989
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Isopropylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.