Learn More
4-Isopropylaniline, TRC
Codice prodotto. 30408643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408643 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408643 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8219755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylaniline
CAS 99-88-7
Formula molecolare C9 H13 N
Quantità 5 g
Sinonimo Benzenamine, 4-(1-methylethyl)-, Cumidine (6CI,7CI,8CI), 4-(1-Methylethyl)benzenamine, 1-Amino-4-isopropylbenzene, 4-(2-Propyl)aniline, 4-(Propan-2-yl)aniline, 4-Amino-1-isopropylbenzene, 4-Aminocumene, 4-Aminoisopropylbenzene, 4-Isopropylaniline, 4-Isopropylbenzenamine, 4-Isopropylphenylamine, NSC 7198, [4-(1-Methylethyl)phenyl]amine, p-Aminocumene, p-Cumidine, p-Isopropylaniline, β-(4-Aminophenyl)propane
InChI Formula InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(N)cc1
IUPAC Name 4-propan-2-ylaniline
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Peso formulazione 135.1048