Learn More
4-Isopropylanisole, 95%
Codice prodotto. 11438806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11438806 25 g 25g
11448806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11438806 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16970.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4132-48-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4132-48-3
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00015033
InChI Key JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylanisole, 1-isopropyl-4-methoxybenzene, 4-methoxycumene, p-isopropylanisole, anisole, p-isopropyl, 2-4-methoxyphenyl propane, benzene, 1-methoxy-4-1-methylethyl, 1-methoxy-4-propan-2-yl benzene, p-methoxycumene, p-methoxyisopropylbenzene
PubChem CID 77783
IUPAC Name 1-methoxy-4-propan-2-ylbenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylanisole
Densità 0.935
Punti di ebollizione 212°C to 213°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.503
Quantità 25 g
Beilstein 2080269
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 95%