Learn More
4-Isopropylbenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10595861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10595861 500 g Bottiglia in vetro 500g
10603522 5 g Bottiglia in vetro 5g
10376111 100 g Bottiglia in vetro 100g
10686174 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10595861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334885000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122-03-2 | C10H12O | 148.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-03-2
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.21
Numero MDL MFCD00006953
InChI Key WTWBUQJHJGUZCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylbenzaldehyde, cuminaldehyde, cuminic aldehyde, cumaldehyde, cuminal, p-cumic aldehyde, cumic aldehyde, cuminyl aldehyde, p-isopropylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-methylethyl
PubChem CID 326
ChEBI CHEBI:28671
IUPAC Name 4-propan-2-ylbenzaldehyde
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylbenzaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9790g/mL
Punti di ebollizione 234°C to 235°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5290 to 1.532
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 2611
Gravità specifica 0.979
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Isopropylbenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/