Learn More
4-Isopropylbenzenesulfonamide, 97%
Codice prodotto. 15465737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465737 5 g 5g
15455737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15465737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32950.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6335-39-3 | C9H13NO2S | 199.268 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6335-39-3
Formula molecolare C9H13NO2S
Molecular Weight (g/mol) 199.268
Numero MDL MFCD00457071
InChI Key WVOWEROKBOQYLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylbenzenesulfonamide, p-cumenesulfonamide, 4-1-methylethyl benzenesulfonamide, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, 4-i-propyl benzenesulfonamide, 4-methylethyl benzenesulfonamide, p-isopropylbenzenesulfonamide, 4-isopropylbenzenesulphonamide, 4-iso-propylbenzenesulfonamide, 4-isopropyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 232314
IUPAC Name 4-propan-2-ylbenzenesulfonamide
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylbenzenesulfonamide
Punto di fusione 103°C to 106°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 199.27
Percent Purity 97%