Learn More
4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride, 96%
Codice prodotto. 11378425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11378425 5 g 5g
11388425 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378425 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10428.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54997-90-9 | C9H11ClO2S | 218.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54997-90-9
Formula molecolare C9H11ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 218.70
Numero MDL MFCD00041510
InChI Key CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylbenzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropylbenzenesulfonylchloride, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropyl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropyl-benzenesulfonyl chloride, 4-propan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzensulfonylchloride, 4-isopropylphenylsulfonyl chloride, p-isopropylbenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734882
IUPAC Name 4-propan-2-ylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
Densità 1.22
Punti di ebollizione 142°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.539
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1103862
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 218.7
Percent Purity 96%