Learn More
Alcol 4-isopropilbenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10657114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657114 500 g Bottiglia in vetro 500g
10103970 25 g Bottiglia in vetro 25g
10447570 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10657114 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 187805000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Add to basket
CAS: 536-60-7 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 536-60-7
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00004663
InChI Key OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
PubChem CID 325
ChEBI CHEBI:27628
IUPAC Name (4-propan-2-ylphenyl)methanol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Isopropylbenzyl alcohol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.98 g/ml
Punti di ebollizione 248°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Campione autentico
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC6H4CH2OH
Indice di rifrazione Da 1.5180 a 1.5200 (20 °C, 589nm)
Quantità 500 g
Beilstein 06, III, 1911
Indice di Merck 15, 2609
Gravità specifica 0.98
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Isopropylbenzyl alcohol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.