Learn More
4-Isopropylphenol, 98%
Codice prodotto. 10092130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10092130 5 g Bottiglia in vetro 5g
10276130 100 g Bottiglia in vetro 100g
10032110 250 g Bottiglia in vetro 250g
13418428 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10092130 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 174510050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-89-8
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00002372
InChI Key YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC Name 4-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 59.0°C to 62.0°C
Punti di ebollizione 212.0°C to 212.4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 06,505
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Isopropylphenol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropylphenol