Learn More
4-Isopropylphenol, 98%
Codice prodotto. 11405227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11405227 50 g 50g
11415227 250 g 250g
11324709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22620.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds. It is used as a flavor & fragrance agent in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds. It is used as a flavor & fragrance agent in cosmetics.
Solubility
Slightly soluble in water, soluble in ethanol and ethyl ether.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-89-8
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.194
Numero MDL MFCD00002372
InChI Key YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC Name 4-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenol
Punto di fusione 59°C to 61°C
Punti di ebollizione 211°C to 212°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN2430
Beilstein 1363564
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water,soluble in ethanol and ethyl ether.
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Isopropylphenol
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Faroangivelser
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropylphenol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.