Learn More
4-Isopropylphenol, 98%
Codice prodotto. 13418428 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13418428 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10092130 5 g Bottiglia in vetro 5g
10276130 100 g Bottiglia in vetro 100g
10032110 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13418428 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174510010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-89-8
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00002372
InChI Key YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
IUPAC Name 4-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 59.0°C to 62.0°C
Punti di ebollizione 212.0°C to 212.4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC6H4OH
Quantità 1 kg
Beilstein 06,505
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass or Crystals