Learn More
4-Isopropylphenol, TRC
Codice prodotto. 30402675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402675 50 g 50g
30394563 250 g -
30392329 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30402675 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI87271050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-89-8
Formula molecolare C9 H12 O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Sinonimo 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Phenol, 4-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, p-isopropyl- (8CI), 4-(Propan-2-yl)phenol, 4-Isopropylphenol, Australol, NSC 1888, p-Cumenol, p-Isopropylphenol
IUPAC Name 4-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)c1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenol
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Peso formulazione 136.0888