Learn More
4-Isopropylphenoxyacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11394454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394454 25 g 25g
11384454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394454 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01101.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1643-16-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1643-16-9
Formula molecolare C11H14O3
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00014364
InChI Key FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
PubChem CID 137131
IUPAC Name 2-(4-propan-2-ylphenoxy)acetic acid
SMILES CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenoxyacetic acid
Punto di fusione 85°C to 87°C
Quantità 25 g
Beilstein 2261017
Peso formulazione 194.23
Percent Purity ≥98%