Learn More
4-Isopropylphenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11357636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11357636 2 g 2g
11367636 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357636 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11217.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 31027-31-3 | C10H11NO | 161.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31027-31-3
Formula molecolare C10H11NO
Molecular Weight (g/mol) 161.204
Numero MDL MFCD00013880
InChI Key PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
PubChem CID 94416
IUPAC Name 1-isocyanato-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenyl isocyanate
Punti di ebollizione 84°C to 85°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Quantità 2 g
Numero UN UN2206
Beilstein 2936403
Peso formulazione 161.21
Percent Purity 98%