Learn More
4-isopropylphenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10344682 1 g 1g
10459454 5 g 5g
10704773 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10344682 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01635DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 89007-45-4
Formula molecolare C10H11NS
Molecular Weight (g/mol) 177.27
Numero MDL MFCD00022060
InChI Key SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densità 1.0300g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare (CH3)2CHC6H4NCS
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.27
Percent Purity 95%