Learn More
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10175940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10175940 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10175940 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 306150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Nota nome 98%
CAS 118427-29-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 217°C
Colore Beige to White or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H14N2
Formula lineare (CH3)2CHC6H4NHNH2·HCl
Numero MDL MFCD00013461
Quantità 5 g
Sinonimo 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
InChI Key ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
IUPAC Name (4-propan-2-ylphenyl)hydrazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 150.23
PubChem CID 2733248
Peso formulazione 186.68
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder or Flakes