Learn More
4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30394636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394636 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8728901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride
CAS 118427-29-5
Formula molecolare C9 H14 N2 . Cl H
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
IUPAC Name (4-propan-2-ylphenyl)hydrazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 186.68
Peso formulazione 186.0924