Learn More
4-Isopropylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10402790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10402790 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10402790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431630500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18620-03-6 | C9H11BrMg | 223.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylphenylmagnesium bromide
CAS 18620-03-6, 109-99-9
CAS min. % 9.52, 85.73
CAS max % 14.27, 90.48
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9390g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C9H11BrMg
Formula lineare (CH3)2CHC6H4MgBr
Numero MDL MFCD01319911
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.939
Sinonimo 4-isopropylphenylmagnesium bromide, 4-iso-propylphenylmagnesium bromide, 4-isopropylphenylmagnesium bromide solution, 4-isopropylphenylmagnesiumbromide, 4isopropylphenylmagnesium bromide, p-isopropylphenylmagnesium bromide, vlhdtcqjxykejt-uhfffaoysa-m, 4-isopropylphenyl magnesium bromide, 4-isopropyl-phenyl magnesium bromide, bromo 4-isopropylphenyl magnesium, grignard reagent
InChI Key VLHDTCQJXYKEJT-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC Name magnesium;propan-2-ylbenzene;bromide
Molecular Weight (g/mol) 223.40
PubChem CID 12865028
Peso formulazione 223.39
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Isopropylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.