Learn More
4-Isopropylpyrimidine-5-boronic acid, 95%
Codice prodotto. 15449887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15449887 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15449887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53118.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 913835-27-5 | C7H11BN2O2 | 165.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylpyrimidine-5-boronic acid
CAS 913835-27-5
Punto di fusione 104°C to 109°C
Formula molecolare C7H11BN2O2
Numero MDL MFCD08235084
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-isopropylpyrimidine-5-boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-ylboronic acid, 4-isopropyl-5-pyrimidineboronic acid, 4-propan-2-yl pyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-209r8y, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronicacid, boronicacid, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, boronicacid,b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl-boronic acid
InChI Key SMZXLPHORPDPKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=NC=NC=C1B(O)O
IUPAC Name (4-propan-2-ylpyrimidin-5-yl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 165.99
PubChem CID 44119845
Peso formulazione 165.99
Percent Purity 95%