Learn More
4-Isopropylthioxanthone, TRC
Codice prodotto. 17984335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17984335 50 mg 50mg
17961345 100 mg 100mg
17941785 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17984335 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI87350550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83846-86-0
Formula molecolare C16 H14 O S
Molecular Weight (g/mol) 254.35
Sinonimo 4-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropyl-9-thioxanthone, 4-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropylthioxanthone
IUPAC Name 4-propan-2-ylthioxanthen-9-one
SMILES CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Isopropylthioxantone
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Peso formulazione 254.0765