Learn More
4-Keto 9-cis Retinoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30394962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394962 5 mg 5mg
30393949 1 mg -
30407299 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30394962 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCK2049605MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150737-18-1
Formula molecolare C20 H26 O3
Molecular Weight (g/mol) 314.42
Sinonimo BAL10088, BAL0010088-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related
IUPAC Name (2E,4E,6Z,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Keto 9-cis Retinoic Acid
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7-,15-13+
Peso formulazione 314.1882