Learn More
4-Ketopimelic acid, 98%
Codice prodotto. 10774441 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774441 25 g Bottiglia in vetro 25g
10163070 5 g Bottiglia in vetro 5g
10580584 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10774441 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122880250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 502-50-1 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 502-50-1
Formula molecolare C7H10O5
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Numero MDL MFCD00002798
InChI Key UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95084
IUPAC Name 4-oxoheptanedioic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Ketopimelic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 142.0°C to 144.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 03, 804
Sinonimo 4-ketopimelic acid, 4-oxopimelic acid, 4-ketopimelic, .gamma.-ketopimelic acid, heptanedioic acid, 4-oxo, acmc-20amfs, pimelic acid, 4-keto, heptanedioic acid,4-oxo, 4-oxoheptanedioic acid
Peso formulazione 174.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Ketopimelic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.