Learn More
4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester, 97%
Codice prodotto. 10103434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103434 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10103434 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398681000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80307-12-6 | C12H12N2O6 | 280.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
CAS 80307-12-6
Punto di fusione 124.0°C to 132.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C12H12N2O6
Numero MDL MFCD00036817
Quantità 100 mg
Sinonimo gmbs, 4-maleimidobutyric acid n-hydroxysuccinimide ester, 4-maleimidobutyric acid n-succinimidyl ester, n-gamma-maleimidobutyryloxy succinimide, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl butanoate, n-4-maleimidobutyryloxy succinimide, n-succinimidyl 4-maleimidobutyrate, n-succinimidyl-4-maleimidobutyrate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl butanoate
InChI Key PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 280.24
PubChem CID 133440
Peso formulazione 280.23
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.