Learn More
4-Maleimidobutyric Acid N-Succinimidyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30464637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464637 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464637 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM136000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Maleimidobutyric Acid N-Succinimidyl Ester
CAS 80307-12-6
Formula molecolare C12 H12 N2 O6
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
SMILES O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoate
Molecular Weight (g/mol) 280.23
Peso formulazione 280.0695