Learn More
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone |
| CAS | 19872-52-7 |
| Formula molecolare | C6H12SO |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-Pentanone, 4-mercapto-4-methyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone (ACI), 2-Mercapto-2-methylpentan-4-one, 4-Methyl-4-mercapto-2-pentanone, 4-Methyl-4-sulfanylpentan-2-one, 4-Sulfanyl-4-methylpentan-2-one, 4MMP |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(C)(C)S |
| IUPAC Name | 4-methyl-4-sulfanylpentan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.22 |
| Peso formulazione | 132.0609 |