Learn More
4-Mercaptobenzoic acid, 90%
Product Code. 10264974 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10264974 5 g Bottiglia in vetro 5g
10274974 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10264974 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 373300050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1074-36-8
Formula molecolare C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.18
Numero MDL MFCD00016617
InChI Key LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
PubChem CID 95738
IUPAC Name 4-sulfanylbenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Mercaptobenzoic acid
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 223.0°C to 225.0°C
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSC6H4CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 154.19
Percent Purity 90%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Mercaptobenzoic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.