Learn More
4-Mercaptobenzoic acid, 90%
Codice prodotto. 10274974 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274974 25 g Bottiglia in vetro 25g
10264974 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10274974 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 373300250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1074-36-8
Formula molecolare C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.18
Numero MDL MFCD00016617
InChI Key LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
PubChem CID 95738
IUPAC Name 4-sulfanylbenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Mercaptobenzoic acid
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 223.0°C to 225.0°C
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HSC6H4CO2H
Quantità 25 g
Peso formulazione 154.19
Percent Purity 90%