Learn More
4-Mercaptobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30179502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179502 1 g 1g
30179029 5 g 5g
30179126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179502 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2524801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1074-36-8
Formula molecolare C7 H6 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 154.19
IUPAC Name 4-sulfanylbenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(S)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Mercaptobenzoic Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Peso formulazione 154.0089