Learn More
4-Mercaptophenol, 98%
Codice prodotto. 10273052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10273052 25 g Bottiglia in vetro 25g
10603393 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10273052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370630250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-89-8
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.17
Numero MDL MFCD00004850
InChI Key BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
PubChem CID 240147
IUPAC Name 4-sulfanylphenol
SMILES OC1=CC=C(S)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Mercaptophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33°C to 35°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 149°C to 150°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SHC6H4OH
Quantità 25 g
Beilstein 06, IV, 5790
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,alkali solution,concentrated,sulfuric acid
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid