Learn More
4-Mercaptophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Mercaptophenol |
| CAS | 637-89-8 |
| Formula molecolare | C6H6OS |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H |
| SMILES | Oc1ccc(S)cc1 |
| IUPAC Name | 4-sulfanylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.18 |
| Peso formulazione | 126.0139 |