Learn More
4-Mercaptophenol, TRC
Codice prodotto. 30483065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM254420100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Mercaptophenol
CAS 637-89-8
Formula molecolare C6H6OS
Quantità 100 mg
Sinonimo p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol
InChI Formula InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1ccc(S)cc1
IUPAC Name 4-sulfanylphenol
Molecular Weight (g/mol) 126.18
Peso formulazione 126.0139