Learn More
4-Mercaptopyridine, 96%
Codice prodotto. 10717123 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
Codice prodotto. 10717123
Marca: Thermo Scientific Acros 164710010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4556-23-4 | C5H5NS | 111.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4556-23-4
Formula molecolare C5H5NS
Molecular Weight (g/mol) 111.16
Numero MDL MFCD00006422
InChI Key FHTDDANQIMVWKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-mercaptopyridine, pyridine-4-thiol, 4-pyridinethiol, 4-thiopyridine, 4-pyridinethione, pyridine, 4-mercapto, 4-thiopyridone, 4 1h-pyridinethione, pyridine-4 1h-thione, 5-21-07-00167 beilstein handbook reference
PubChem CID 2723889
SMILES S=C1C=CNC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Mercaptopyridine
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182°C to 189°C
Colore Brown or Green-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)SH
Quantità 1 g
Beilstein 21, II, 35
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,toluene,methanol and ethanol
IUPAC Name 1,4-dihydropyridine-4-thione
Peso formulazione 111.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Mercaptopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.