Learn More
4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11986871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11986871 5 g 5g
11976871 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11986871 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445100050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 616880-14-9
Formula molecolare C13H20BNO4S
Molecular Weight (g/mol) 297.18
InChI Key NPSPNWPZDXQYAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid pinacol ester, n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanesulfonamide, amtb416, 4-methanesulfonylamino phenyl boronic acid pinacol ester, 4-methanesulfonamido phenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 16217653
IUPAC Name N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanesulfonamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 196°C to 197°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 297.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.