Learn More
4'-Methoxy(1,1'-biphenyl)-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10219502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10219502 1 g Amber Glass Bottle 1g
10094972 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10219502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07016DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Identificatori chimici
CAS 202752-04-3
Formula molecolare C13H11ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 282.74
Numero MDL MFCD01631917
InChI Key AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-methoxy, 4'-methoxy biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methoxyphenyl benzenesulfonylchloride, 4-4-methoxyphenyl phenyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794750
IUPAC Name 4-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4';-Methoxy[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 282.75
Percent Purity 97%