Learn More
4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10591122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591122 1 g Amber Glass Bottle 1g
10487622 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10526124 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591122 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00345DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 177995-40-3
Formula molecolare C8H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 164.164
Numero MDL MFCD03407354
InChI Key YFNIGSJHKGKXEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-amine, 4-methoxy-benzo d isoxazol-3-ylamine, 3-amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxy, maybridge3_004235, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoazole-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazole-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoxazole-3-amine
PubChem CID 2779751
IUPAC Name 4-methoxy-1,2-benzoxazol-3-amine
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=NO2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%