Learn More
4-Methoxy-1-naphthoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30473161
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473161 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473161 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26475025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-1-naphthoic Acid
CAS 13041-62-8
Formula molecolare C12H10O3
Quantità 25 mg
Sinonimo 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC Name 4-methoxynaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 202.21
Peso formulazione 202.063