Learn More
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30477401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477401 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477401 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM269700100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
CAS 54344-92-2
Formula molecolare C11 H14 O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3
SMILES COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C
IUPAC Name 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Peso formulazione 178.0994