Learn More
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde |
| CAS | 54344-92-2 |
| Formula molecolare | C11 H14 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C |
| IUPAC Name | 4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.23 |
| Peso formulazione | 178.0994 |